Imprimer
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450582-1G PC450582-5G
APOSPC450582-1GEA 208 EUR
APOSPC450582-1G APOSPC450582-5G
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol
Formule: C₃H₆F₂O₂
MW: 112.075 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C (37.5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29988691
Numéro CAS: 1026908-13-3