Imprimer
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC450581-1G PC450581-5G
APOSPC450581-1GEA 87 EUR
APOSPC450581-1G APOSPC450581-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate
Formule: C₄H₃F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442057
Numéro CAS: 7556-84-5
ONU: 2924
ADR: 3+8,II