Imprimer
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450569-25G PC450569-5G
APOSPC450569-25GEA 870 EUR
APOSPC450569-25G APOSPC450569-5G
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Formule: C₅H₆F₅I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18781884
Numéro CAS: 1379295-32-5