Imprimer
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450562-1G PC450562-250MG
APOSPC450562-1GEA 690 EUR
APOSPC450562-1G APOSPC450562-250MG
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₄H₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22577168
Numéro CAS: 127213-73-4