Imprimer
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450559-1G PC450559-250MG
APOSPC450559-1GEA 575 EUR
APOSPC450559-1G APOSPC450559-250MG
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene
Formule: C₁₈H₂₄F₁₈N₃O₆P₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075243
Numéro CAS: 1980062-79-0