Imprimer
Ethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450418-25G PC450418-250MG PC450418-1G PC450418-5G
APOSPC450418-25GEA 1550 EUR
APOSPC450418-25G APOSPC450418-250MG APOSPC450418-1G APOSPC450418-5G
Ethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Ethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formule: C₆H₆F₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334394
Numéro CAS: 18925-64-9