Imprimer
Bis(hexafluoroisopropyl) carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450303-25G PC450303-5G
APOSPC450303-25GEA 1900 EUR
APOSPC450303-25G APOSPC450303-5G
Bis(hexafluoroisopropyl) carbonate
Bis(hexafluoroisopropyl) carbonate
Formule: C₇H₂F₁₂O₃
MW: 362.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334297
Numéro CAS: 18925-66-1