Imprimer
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC45030-1G PC45030-250MG
APOSPC45030-1GEA 58 EUR
APOSPC45030-1G APOSPC45030-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₆F₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32177069
Numéro CAS: 2375008-65-2