Imprimer
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450294-1G PC450294-5G
APOSPC450294-1GEA 198 EUR
APOSPC450294-1G APOSPC450294-5G
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formule: C₆H₄F₈O₃
MW: 276.081 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (150 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334289
Numéro CAS: 1980044-06-1
ONU: 1993
ADR: 3 III