2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC450293-1G
PC450293-5G
APOSPC450293-1GEA
0
EUR
APOSPC450293-1G
APOSPC450293-5G
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formule:
C₅H₅F₅O₃ Point d'ébullition: 77…78 °C (75 mm Hg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28334288 Numéro CAS: 1980085-24-2 ONU: 1993 ADR: 3,III |