Imprimer
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450292-1G PC450292-5G
APOSPC450292-1GEA 304 EUR
APOSPC450292-1G APOSPC450292-5G
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Formule: C₅H₆F₄O₃
MW: 190.093 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334287
Numéro CAS: 916678-16-5
ONU: 3272
ADR: 3 III