Imprimer
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC450285-1G PC450285-5G
APOSPC450285-1GEA 111 EUR
APOSPC450285-1G APOSPC450285-5G
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Formule: C₆HF₉O₃
MW: 292.056 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28054326
Numéro CAS: 2248063-91-2
ONU: 1760
ADR: 8 III