Imprimer
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450281-100G PC450281-25G PC450281-5G
APOSPC450281-100GEA 542 EUR
APOSPC450281-100G APOSPC450281-25G APOSPC450281-5G
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₅H₈F₄O
MW: 160.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619130
Numéro CAS: 757-11-9