Imprimer
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450257-1G PC450257-25G PC450257-5G
APOSPC450257-1GEA 68.6 EUR
APOSPC450257-1G APOSPC450257-25G APOSPC450257-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate
Formule: C₉H₆F₁₅O₄P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22124059
Numéro CAS: 25476-41-9