Imprimer
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450252-25G PC450252-5G
APOSPC450252-25GEA 1120 EUR
APOSPC450252-25G APOSPC450252-5G
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Formule: C₄H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074351
Numéro CAS: 1300698-74-1