Imprimer
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450249-5G PC450249-1G
APOSPC450249-5GEA 348 EUR
APOSPC450249-5G APOSPC450249-1G
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether
Formule: C₅H₅F₇O
Point d'ébullition: 68 °C
Densité: 1,3945 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621315
Numéro CAS: 376-98-7
ONU: 1993
ADR: 3,III