Imprimer
Nonafluoropentanamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450244-1G PC450244-25G PC450244-5G
APOSPC450244-1GEA 30.6 EUR
APOSPC450244-1G APOSPC450244-25G APOSPC450244-5G
Nonafluoropentanamide 97%
Nonafluoropentanamide
Formule: C₅H₂F₉NO
Point d'ébullition: 180…182 °C
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00451833
Numéro CAS: 13485-61-5