Imprimer
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC450241-25G PC450241-5G
APOSPC450241-25GEA 194 EUR
APOSPC450241-25G APOSPC450241-5G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether
Formule: C₆H₁₀F₄O
Point d'ébullition: 93 °C
Densité: 1.1018 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619143
Numéro CAS: 18180-34-2
ONU: 3271
ADR: 3,II