Imprimer
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 400 EUR
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Formule: C₉H₉F₁₂O₄P
Point d'ébullition: 140 °C (6 mm Hg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,6481 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00371442
Numéro CAS: 563-10-0