Imprimer
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450225-1G PC450225-25G PC450225-5G
APOSPC450225-1GEA 65.5 EUR
APOSPC450225-1G APOSPC450225-25G APOSPC450225-5G
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Formule: C₆H₆F₈O₃S
MW: 310.162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25978122
Numéro CAS: 649-76-3