Imprimer
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450224-1G PC450224-5G
APOSPC450224-1GEA 260 EUR
APOSPC450224-1G APOSPC450224-5G
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid
Formule: C₁₈HF₃₅O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412273
Numéro CAS: 52481-85-3