Imprimer
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450221-1G PC450221-5G
APOSPC450221-1GEA 162 EUR
APOSPC450221-1G APOSPC450221-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate
Formule: C₁₃H₁₁F₁₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074411
Numéro CAS: 451456-30-7