Imprimer
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450199-1G PC450199-5G
APOSPC450199-1GEA 109 EUR
APOSPC450199-1G APOSPC450199-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Formule: C₉H₉F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01124384
Numéro CAS: 733796-08-2