Imprimer
Tris(3-fluoropropyl)borate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450192-1G PC450192-250MG PC450192-5G
APOSPC450192-1GEA 427 EUR
APOSPC450192-1G APOSPC450192-250MG APOSPC450192-5G
Tris(3-fluoropropyl)borate
Tris(3-fluoropropyl)borate
Formule: C₉H₁₈BF₃O₃
MW: 242.044 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489408
ONU: 1993
ADR: 3 III