Imprimer
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450183-1G PC450183-250MG PC450183-5G
APOSPC450183-1GEA 272 EUR
APOSPC450183-1G APOSPC450183-250MG APOSPC450183-5G
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₆Br₂F₂
MW: 299.938 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23134586
Numéro CAS: 384-63-4