Imprimer
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanol
PC450180-1G PC450180-5G
APOSPC450180-1GEA 198 EUR
APOSPC450180-1G APOSPC450180-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formule: C₈H₆F₄O
MW: 194.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16067876
Numéro CAS: 81577-10-8