Imprimer
1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450171-1G PC450171-250MG
APOSPC450171-1GEA 333 EUR
APOSPC450171-1G APOSPC450171-250MG
1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formule: C₁₁H₉F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102641
Numéro CAS: 139591-03-0