Imprimer
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450161-1G PC450161-5G
APOSPC450161-1GEA 357 EUR
APOSPC450161-1G APOSPC450161-5G
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863749
Numéro CAS: 126534-40-5