Imprimer
3,3,3-Trifluoropropyl difluoromethylether
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450139-1G PC450139-250MG
APOSPC450139-1GEA 237 EUR
APOSPC450139-1G APOSPC450139-250MG
3,3,3-Trifluoropropyl difluoromethylether
3,3,3-Trifluoropropyl difluoromethylether
Formule: C₄H₅F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27918472
Numéro CAS: 913607-73-5