Imprimer
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450135-1G PC450135-5G
APOSPC450135-1GEA 109 EUR
APOSPC450135-1G APOSPC450135-5G
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formule: C₅H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074350
Numéro CAS: 164342-73-8