Imprimer
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450124-1G PC450124-250MG
APOSPC450124-1GEA 691 EUR
APOSPC450124-1G APOSPC450124-250MG
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Formule: C₆H₂F₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25978116
Numéro CAS: 193068-48-3