Imprimer
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450123-1G PC450123-250MG
APOSPC450123-1GEA 889 EUR
APOSPC450123-1G APOSPC450123-250MG
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂FNO·ClH
MW: 205.657 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16293363
Numéro CAS: 1213398-74-3