Imprimer
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450122-1G PC450122-5G
APOSPC450122-1GEA 241 EUR
APOSPC450122-1G APOSPC450122-5G
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Formule: C₁₂H₂F₂₃NO₄
MW: 661.112 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442118
Numéro CAS: 51445-02-4