Imprimer
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450120-1G PC450120-250MG
APOSPC450120-1GEA 579 EUR
APOSPC450120-1G APOSPC450120-250MG
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₅F₂NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12404008
Numéro CAS: 1216262-47-3