Imprimer
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450099-1G PC450099-250MG
APOSPC450099-1GEA 1230 EUR
APOSPC450099-1G APOSPC450099-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Formule: C₈H₇BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074357
Numéro CAS: 74492-28-7