Imprimer
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450090-1G PC450090-5G
APOSPC450090-1GEA 307 EUR
APOSPC450090-1G APOSPC450090-5G
(1,1-Difluoroethyl)benzene
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₈F₂
Point d'ébullition: 67 °C (47 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11975315
Numéro CAS: 657-35-2
ONU: 1993
ADR: 3,III