Imprimer
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450082-1G PC450082-250MG PC450082-5G
APOSPC450082-1GEA 209 EUR
APOSPC450082-1G APOSPC450082-250MG APOSPC450082-5G
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Formule: C₇H₁₁F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842569
Numéro CAS: 1435901-72-6