Imprimer
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450064-1G PC450064-250MG PC450064-5G
APOSPC450064-1GEA 152 EUR
APOSPC450064-1G APOSPC450064-250MG APOSPC450064-5G
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone 97%
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone
Formule: C₃H₂Br₂F₂O
Point d'ébullition: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442051
Numéro CAS: 1309602-53-6