Imprimer
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450058-1G PC450058-5G
APOSPC450058-1GEA 193 EUR
APOSPC450058-1G APOSPC450058-5G
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Formule: C₂BF₈·K
MW: 225.918 g/mol
Point de fusion: 287 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214187
Numéro CAS: 476639-90-4