Imprimer
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450056-1G PC450056-250MG
APOSPC450056-1GEA 272 EUR
APOSPC450056-1G APOSPC450056-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Formule: C₆H₆F₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26408135
Numéro CAS: 281189-80-8