Imprimer
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450048-1G PC450048-250MG
APOSPC450048-1GEA 0 EUR
APOSPC450048-1G APOSPC450048-250MG
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Formule: C₁₈H₃₆F₆N₃O₆P₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489426
Numéro CAS: 1346521-36-5