Imprimer
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450041-100MG PC450041-250MG
APOSPC450041-100MGEA 116 EUR
APOSPC450041-100MG APOSPC450041-250MG
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₄FN·ClH
MW: 167.652 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27918502
Numéro CAS: 184044-25-5