Imprimer
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450023-1G PC450023-250MG
APOSPC450023-1GEA 880 EUR
APOSPC450023-1G APOSPC450023-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂ClF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922577
Numéro CAS: 1208076-15-6