Imprimer
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450011-1G PC450011-250MG
APOSPC450011-1GEA 799 EUR
APOSPC450011-1G APOSPC450011-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₉F₃
Point d'ébullition: 52 °C (6 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842561
Numéro CAS: 27190-70-1
ONU: 1993
ADR: 3,III