Imprimer
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Chloro-3,5-difluorophenyl)methanol
PC44896-1G PC44896-250MG PC44896-5G
APOSPC44896-1GEA 58 EUR
APOSPC44896-1G APOSPC44896-250MG APOSPC44896-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28520352
Numéro CAS: 1785519-54-1