2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC4485-1G
PC4485-5G
APOSPC4485-1GEA
279
EUR
APOSPC4485-1G
APOSPC4485-5G
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule:
C₁₆H₁₀BrF₃N₂OS·BrH MW: 496.14 g/mol Point de fusion: 235…240 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08458095 Numéro CAS: 1210389-46-0 |