2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC4484-1G
PC4484-5G
APOSPC4484-1GEA
105
EUR
APOSPC4484-1G
APOSPC4484-5G
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule:
C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH MW: 367.236 g/mol Point de fusion: 205…210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08458094 Numéro CAS: 1211182-74-9 |