Imprimer
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC448209-1G PC448209-100MG PC448209-250MG
APOSPC448209-1GEA 519 EUR
APOSPC448209-1G APOSPC448209-100MG APOSPC448209-250MG
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole
Formule: C₆H₃BrFN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29127456
Numéro CAS: 937013-96-2