Imprimer
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC448007-1G PC448007-25G PC448007-5G
APOSPC448007-1GEA 87 EUR
APOSPC448007-1G APOSPC448007-25G APOSPC448007-5G
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₉H₁₀BrF₃N₂
MW: 283.088 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24448783
Numéro CAS: 1437794-36-9