Imprimer
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC448004-1G PC448004-250MG PC448004-5G
APOSPC448004-1GEA 191 EUR
APOSPC448004-1G APOSPC448004-250MG APOSPC448004-5G
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224.003 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185840
Numéro CAS: 947249-27-6